Tlačiť
L-Isoleucine methyl ester hydrochloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: H-Ile-OMe·HCl, H-Ile-OMe.HCl
OR907205-100G OR907205-25G OR907205-500G
APOSOR907205-100GEA 120.97 EUR
APOSOR907205-100G APOSOR907205-25G APOSOR907205-500G
L-Isoleucine methyl ester hydrochloride 97%
L-Isoleucine methyl ester hydrochloride
Vzorec: C₇H₁₅NO₂
Mw: 181.66 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00038911
Číslo CAS: 18598-74-8