Tlačiť
2-Hydroxy-4-methoxybenzonitrile 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR907186-1G OR907186-250MG OR907186-5G
APOSOR907186-1GEA 102.94 EUR
APOSOR907186-1G APOSOR907186-250MG APOSOR907186-5G
2-Hydroxy-4-methoxybenzonitrile 95%
2-Hydroxy-4-methoxybenzonitrile
Vzorec: C₈H₇NO₂
Mw: 149.1500 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08567959
Číslo CAS: 39835-11-5