Tlačiť
4-Bromo-N-methylpyrimidin-2-amine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR907174-1G OR907174-250MG
APOSOR907174-1GEA 49.67 EUR
APOSOR907174-1G APOSOR907174-250MG
4-Bromo-N-methylpyrimidin-2-amine 98%
4-Bromo-N-methylpyrimidin-2-amine
Vzorec: C₅H₆BrN₃
Mw: 188.0300 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13193672
Číslo CAS: 1209458-16-1