Tlačiť
5-Bromo-1-pentanol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 5-Bromopentan-1-ol
OR907161-100G OR907161-25G OR907161-5G
APOSOR907161-100GEA 172.48 EUR
APOSOR907161-100G APOSOR907161-25G APOSOR907161-5G
5-Bromo-1-pentanol 97%
5-Bromo-1-pentanol
Vzorec: C₅H₁₁BrO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061101
Číslo CAS: 34626-51-2
OSN: 1993
ADR: 3,III