Tlačiť
4-Cyanobutanoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR906988-1G OR906988-250MG
APOSOR906988-1GEA 205.49 EUR
APOSOR906988-1G APOSOR906988-250MG
4-Cyanobutanoic acid 97%
4-Cyanobutanoic acid
Vzorec: C₅H₇NO₂
Mw: 113.12 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00218781
Číslo CAS: 39201-33-7