Tlačiť
1-Methyl-1H-indole-2-carbaldehyde 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR906982-1G OR906982-5G
APOSOR906982-1GEA 75.01 EUR
APOSOR906982-1G APOSOR906982-5G
1-Methyl-1H-indole-2-carbaldehyde 98%
1-Methyl-1H-indole-2-carbaldehyde
Vzorec: C₁₀H₉NO
Teplota tavenia: 81…85 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01863665
Číslo CAS: 27421-51-8