Tlačiť
Ethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR906774-100G OR906774-25G OR906774-500G
APOSOR906774-100GEA 119.53 EUR
APOSOR906774-100G APOSOR906774-25G APOSOR906774-500G
Ethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate 95%
Ethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate
Vzorec: C₉H₁₄O₃
Hustota: 1,067 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 96 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001631
Číslo CAS: 1655-07-8