Tlačiť
(S)-methyl-2-aminobutanoate 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: H-Abu-OMe·HCl
OR906728-1G OR906728-5G
APOSOR906728-1GEA 298.44 EUR
APOSOR906728-1G APOSOR906728-5G
(S)-methyl-2-aminobutanoate 96%
(S)-methyl-2-aminobutanoate
Vzorec: C₅H₁₁NO₂
Mw: 117.148 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09037399
Číslo CAS: 15399-22-1