Tlačiť
Methyl-4-amino-2-chloropyrimidine-5-carboxylate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Methyl 4-amino-2-chloropyrimidine-5-carboxylate
OR906639-1G OR906639-250MG
APOSOR906639-1GEA 879.26 EUR
APOSOR906639-1G APOSOR906639-250MG
Methyl-4-amino-2-chloropyrimidine-5-carboxylate 97%
Methyl-4-amino-2-chloropyrimidine-5-carboxylate
Vzorec: C₆H₆ClN₃O₂
Mw: 187.5800 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD14585039
Číslo CAS: 858269-13-3