Tlačiť
6-Nitro-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR906264-1G OR906264-5G
APOSOR906264-1GEA 162.05 EUR
APOSOR906264-1G APOSOR906264-5G
6-Nitro-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
6-Nitro-1H-indole-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₆N₂O₄
Teplota tavenia: 304…305 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02664466
Číslo CAS: 10242-00-9