Tlačiť
1-Boc-4-cyanopiperidine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: tert-Butyl 4-cyanopiperidine-1-carboxylate, N-BOC-Piperidine-4-carbonitrile
OR9060-5G OR9060-25G
APOSOR9060-5GEA 24.91 EUR
APOSOR9060-5G APOSOR9060-25G
1-Boc-4-cyanopiperidine 98%
1-Boc-4-cyanopiperidine
Vzorec: C₁₁H₁₈N₂O₂
Mw: 210.27 g/mol
Teplota tavenia: 60…63 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01861223
Číslo CAS: 91419-52-2
OSN: 3077
ADR: 9+EHS III