Tlačiť
4-Bromobutyryl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR905872-100G OR905872-25G
APOSOR905872-100GEA 172.48 EUR
APOSOR905872-100G APOSOR905872-25G
4-Bromobutyryl chloride 97%
4-Bromobutyryl chloride
Vzorec: C₄H₆BrClO
Teplota varu: 101 °C/37mmHg
Hustota: 1,602 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 91 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000753
Číslo CAS: 927-58-2
OSN: 3265
ADR: 8,II