Tlačiť
5-Amino-2-bromopyrimidine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR905856-1G OR905856-250MG
APOSOR905856-1GEA 96.13 EUR
APOSOR905856-1G APOSOR905856-250MG
5-Amino-2-bromopyrimidine 95%
5-Amino-2-bromopyrimidine
Vzorec: C₄H₄BrN₃
Mw: 173.9987 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD07778608
Číslo CAS: 56621-91-1