Tlačiť
7-Chloro-5-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 7-Chloro-5-methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
OR905796-10G OR905796-1G OR905796-5G
APOSOR905796-10GEA 387.48 EUR
APOSOR905796-10G APOSOR905796-1G APOSOR905796-5G
7-Chloro-5-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine 95%
7-Chloro-5-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
Vzorec: C₆H₅ClN₄
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00227619
Číslo CAS: 24415-66-5