Tlačiť
3-Amino-1-cyclopentyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR905788-1G OR905788-250MG
APOSOR905788-1GEA 202.97 EUR
APOSOR905788-1G APOSOR905788-250MG
3-Amino-1-cyclopentyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
3-Amino-1-cyclopentyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Vzorec: C9H12N4
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11040167
Číslo CAS: 122799-98-8