Tlačiť
2,4-Dichlorothiazole-5-carboxylic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR905706-1G OR905706-250MG
APOSOR905706-1GEA 300.82 EUR
APOSOR905706-1G APOSOR905706-250MG
2,4-Dichlorothiazole-5-carboxylic acid 95%
2,4-Dichlorothiazole-5-carboxylic acid
Vzorec: C₄HCl₂NO₂S
Mw: 198.0300 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09909676
Číslo CAS: 62019-56-1