Tlačiť
1-Boc-3-piperidone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: N-BOC-3-piperidone, 1-Boc-3-Piperidinone
OR9057-100G OR9057-25G OR9057-5G
APOSOR9057-100GEA 86.12 EUR
APOSOR9057-100G APOSOR9057-25G APOSOR9057-5G
1-Boc-3-piperidone 98%
1-Boc-3-piperidone
Vzorec: C₁₀H₁₇NO₃
Mw: 199.25
Teplota tavenia: 35…40 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631193
Číslo CAS: 98977-36-7