Tlačiť
(4-Chloropyridin-2-yl)methanamine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR905574-1G OR905574-5G
APOSOR905574-1GEA 88.12 EUR
APOSOR905574-1G APOSOR905574-5G
(4-Chloropyridin-2-yl)methanamine 95%
(4-Chloropyridin-2-yl)methanamine
Vzorec: C₆H₇ClN₂
Mw: 142.5900 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07374904
Číslo CAS: 180748-30-5