Tlačiť
5-((Trimethylsilyl)ethynyl)pyrimidine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR905251-1G OR905251-250MG
APOSOR905251-1GEA 202.68 EUR
APOSOR905251-1G APOSOR905251-250MG
5-((Trimethylsilyl)ethynyl)pyrimidine 95%
5-((Trimethylsilyl)ethynyl)pyrimidine
Vzorec: C₉H₁₂N₂Si
Mw: 176.2900 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09258881
Číslo CAS: 216309-28-3