Tlačiť
2-Bromoisobutyric acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-Bromo-2-methylpropanoic acid, α-Bromoisobutyric acid, 2-Bromo-2-methylpropionic acid
OR905022-100G OR905022-1KG OR905022-500G
APOSOR905022-100GEA 149.81 EUR
APOSOR905022-100G APOSOR905022-1KG APOSOR905022-500G
2-Bromoisobutyric acid 95%
2-Bromoisobutyric acid
Vzorec: C₄H₇BrO₂
Mw: 167
Teplota tavenia: 48
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004168
Číslo CAS: 2052-01-9