Tlačiť
1,2,4-Triazole 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1,2,4-1H-Triazole, 1H-1,2,4-Triazole
OR9050-100G OR9050-1KG OR9050-500G
APOSOR9050-100GEA 34.9 EUR
APOSOR9050-100G APOSOR9050-1KG APOSOR9050-500G
1,2,4-Triazole 97%
1,2,4-Triazole
Vzorec: C₂H₃N₃
Teplota varu: 260 °C
Teplota tavenia: 118…122 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005228
Číslo CAS: 288-88-0
EINECS: 206-022-9