Tlačiť
Ethyl-3-bromopropionate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR904910-100G OR904910-500G
APOSOR904910-100GEA 27.88 EUR
APOSOR904910-100G APOSOR904910-500G
Ethyl-3-bromopropionate 97%
Ethyl-3-bromopropionate
Vzorec: C₅H₉BrO₂
Teplota varu: 135…136 °C
Hustota: 1,412 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000251
Číslo CAS: 539-74-2