Tlačiť
1H-Pyrrol-1-ylacetic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-(1H-Pyrrol-1-yl)acetic acid
OR904643-1G OR904643-250MG
APOSOR904643-1GEA 318.05 EUR
APOSOR904643-1G APOSOR904643-250MG
1H-Pyrrol-1-ylacetic acid 98%
1H-Pyrrol-1-ylacetic acid
Vzorec: C₆H₇NO₂
Mw: 125.13 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00955795
Číslo CAS: 19167-98-7