Tlačiť
Ethyl 2-oxobutanoate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Ethyl 2-oxobutanoate, Ethyl 2-oxobutyrate
OR904493-100G OR904493-25G
APOSOR904493-100GEA 462.25 EUR
APOSOR904493-100G APOSOR904493-25G
Ethyl 2-oxobutanoate 95%
Ethyl-2-oxobutanoate
Vzorec: C₆H₁₀O₃
Mw: 130.143 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03265336
Číslo CAS: 15933-07-0