Tlačiť
2-Methoxynicotinic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR9042-5G OR9042-1G
APOSOR9042-5GEA 20.06 EUR
APOSOR9042-5G APOSOR9042-1G
2-Methoxynicotinic acid 98%
Vzorec: C₇H₇NO₃
Teplota tavenia: 146…150 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00085110
Číslo CAS: 16498-81-0