Tlačiť
6-Heptyn-1-ol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR903961-100G OR903961-10G OR903961-25G OR903961-5G
APOSOR903961-100GEA 465.7 EUR
APOSOR903961-100G APOSOR903961-10G APOSOR903961-25G APOSOR903961-5G
6-Heptyn-1-ol 97%
6-Heptyn-1-ol
Vzorec: C₇H₁₂O
Teplota varu: 105 °C
Hustota: 0,9 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00049198
Číslo CAS: 63478-76-2