Tlačiť
2-(4-Aminophenyl)-2-methylpropan-1-ol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR903940-100MG OR903940-250MG
APOSOR903940-100MGEA 262.74 EUR
APOSOR903940-100MG APOSOR903940-250MG
2-(4-Aminophenyl)-2-methylpropan-1-ol 95%
2-(4-Aminophenyl)-2-methylpropan-1-ol
Vzorec: C₁₀H₁₅NO
Teplota varu: 129…131,5 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 18755-56-1