Tlačiť
4,5-Dichloropyrimidine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR903869-1G OR903869-5G
APOSOR903869-1GEA 72.9 EUR
APOSOR903869-1G APOSOR903869-5G
4,5-Dichloropyrimidine 98%
4,5-Dichloropyrimidine
Vzorec: C₄H₂Cl₂N₂
Mw: 148.9800 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09743880
Číslo CAS: 6554-61-6