Tlačiť
2-Amino-6-bromopyrazine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 6-Bromopyrazin-2-amine
OR903808-1G OR903808-5G
APOSOR903808-1GEA 97.74 EUR
APOSOR903808-1G APOSOR903808-5G
2-Amino-6-bromopyrazine 98%
2-Amino-6-bromopyrazine
Vzorec: C₄H₄BrN₃
Mw: 174.0000 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD10697806
Číslo CAS: 54237-53-5