Tlačiť
4-Chlorobenzyl isocyanide 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR903740-100MG OR903740-1G OR903740-250MG
APOSOR903740-100MGEA 191.34 EUR
APOSOR903740-100MG APOSOR903740-1G APOSOR903740-250MG
4-Chlorobenzyl isocyanide 95%
4-Chlorobenzyl isocyanide
Vzorec: C₈H₆ClN
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 39546-47-9