Tlačiť
2-Amino-5-nitrobenzonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Cyano-4-nitroaniline, 5-Nitroanthranilonitrile
OR903618-100G OR903618-25G
APOSOR903618-100GEA 28.28 EUR
APOSOR903618-100G APOSOR903618-25G
2-Amino-5-nitrobenzonitrile 97%
2-Amino-5-nitrobenzonitrile
Vzorec: C₇H₅N₃O₂
Teplota tavenia: 200…207 °C
Teplota vzplanutia: 234 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007362
Číslo CAS: 17420-30-3