Tlačiť
2-Benzofuranacetic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR903609-1G OR903609-250MG
APOSOR903609-1GEA 148.61 EUR
APOSOR903609-1G APOSOR903609-250MG
2-Benzofuranacetic acid 95%
2-Benzofuranacetic acid
Vzorec: C₁₀H₈O₃
Mw: 176.1687 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00052742
Číslo CAS: 62119-70-4