Tlačiť
4-Amino-3,5-dibromopyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR9036-1G OR9036-5G
APOSOR9036-1GEA 24.95 EUR
APOSOR9036-1G APOSOR9036-5G
4-Amino-3,5-dibromopyridine
4-Amino-3,5-dibromopyridine
Vzorec: C₅H₄Br₂N₂
Teplota tavenia: 165…170 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00234048
Číslo CAS: 84539-34-4
OSN: 2811
ADR: 6.1,III