Tlačiť
1,6-Dihydroxynaphthalene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR903392-100G OR903392-500G
APOSOR903392-100GEA 0 EUR
APOSOR903392-100G APOSOR903392-500G
1,6-Dihydroxynaphthalene 98%
1,6-Dihydroxynaphthalene
Vzorec: C₁₀H₈O₂
Teplota tavenia: 135 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003981
Číslo CAS: 575-44-0