Tlačiť
5-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR903329-25G OR903329-5G
APOSOR903329-25GEA 361.71 EUR
APOSOR903329-25G APOSOR903329-5G
5-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid 97%
5-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Vzorec: C10H9NO2
Mw: 175.19 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00047166
Číslo CAS: 10241-97-1