Tlačiť
4,6-Dimethyl-3-nitropyridine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,4-Dimethyl-5-nitropyridine
OR9032-10G OR9032-1G OR9032-250MG
APOSOR9032-10GEA 813.14 EUR
APOSOR9032-10G APOSOR9032-1G APOSOR9032-250MG
4,6-Dimethyl-3-nitropyridine 97%
4,6-Dimethyl-3-nitropyridine
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
Mw: 152.15 g/mol
Teplota varu: 116…118 °C/0.9mmHg
Teplota tavenia: 20…21 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD05982051
Číslo CAS: 1074-99-3