Tlačiť
L-(+)-Methyl-tert-leucinate hydrochloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: L-tert-Leucine methyl ester hydrochloride, H-Tle-OMe·HCl, H-Tle-OMe.HCl
OR903118-100G OR903118-25G OR903118-5G
APOSOR903118-100GEA 462.9 EUR
APOSOR903118-100G APOSOR903118-25G APOSOR903118-5G
L-(+)-Methyl-tert-leucinate hydrochloride 97%
L-(+)-Methyl-tert-leucinate hydrochloride
Vzorec: C₇H₁₅NO₂·HCl
Teplota tavenia: 183 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00040604
Číslo CAS: 63038-27-7