Tlačiť
2,4-Dimethyl-3-nitropyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR9031-1G OR9031-250MG
APOSOR9031-1GEA 89.73 EUR
APOSOR9031-1G APOSOR9031-250MG
2,4-Dimethyl-3-nitropyridine
2,4-Dimethyl-3-nitropyridine
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
Mw: 152.15 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08235269
Číslo CAS: 1074-76-6