Tlačiť
5,6-Dichloropyrimidin-4-ol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 5,6-Dichloropyrimidin-4(3H)-one
OR902633-1G OR902633-250MG
APOSOR902633-1GEA 112.96 EUR
APOSOR902633-1G APOSOR902633-250MG
5,6-Dichloropyrimidin-4-ol 95%
5,6-Dichloropyrimidin-4-ol
Vzorec: C₄H₂Cl₂N₂O
Mw: 164.9775 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD24393897
Číslo CAS: 88982-91-6