Tlačiť
Benzo[d]oxazol-2-ylmethanol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR902294-10G OR902294-1G OR902294-5G
APOSOR902294-10GEA 561.59 EUR
APOSOR902294-10G APOSOR902294-1G APOSOR902294-5G
Benzo[d]oxazol-2-ylmethanol 95%
Benzo[d]oxazol-2-ylmethanol
Vzorec: C₈H₇NO₂
Mw: 149.1467 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07368333
Číslo CAS: 77186-95-9