Tlačiť
(R)-Ethyl-2-hydroxypropanoate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (+)-Ethyl d-lactate, (R)-Ethyl 2-hydroxypropanoate
OR902275-100G OR902275-25G OR902275-5G
APOSOR902275-100GEA 61.69 EUR
APOSOR902275-100G APOSOR902275-25G APOSOR902275-5G
(R)-Ethyl-2-hydroxypropanoate 95%
(R)-Ethyl-2-hydroxypropanoate
Vzorec: C₅H₁₀O₃
Mw: 118.1311 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00077825
Číslo CAS: 7699-00-5