Tlačiť
Ethyl-6-(hydroxymethyl)pyridine-2-carboxylate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Ethyl 6-(hydroxymethyl)pyridine-2-carboxylate
OR902265-1G OR902265-5G
APOSOR902265-1GEA 208.29 EUR
APOSOR902265-1G APOSOR902265-5G
Ethyl-6-(hydroxymethyl)pyridine-2-carboxylate 98%
Ethyl-6-(hydroxymethyl)pyridine-2-carboxylate
Vzorec: C₉H₁₁NO₃
Mw: 181.19 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09750009
Číslo CAS: 41337-81-9