Tlačiť
Tetrabutylammonium tribromide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Tetra-n-butylammonium tribromide, N,N,N,N-Tetrabutylammonium tribromide
OR902166-100G OR902166-500G
APOSOR902166-100GEA 147.01 EUR
APOSOR902166-100G APOSOR902166-500G
Tetrabutylammonium tribromide 97%
Tetrabutylammonium tribromide
Vzorec: C₁₆H₃₆Br₃N
Mw: 482.18
Teplota tavenia: 71…76 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012110
Číslo CAS: 38932-80-8
OSN: 1759
ADR: 8 III