Tlačiť
5-Bromo-N-ethyl-2-pyridinamine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromo-2-ethylaminopyridine
OR901754-10G OR901754-1G OR901754-5G
APOSOR901754-10GEA 1403.97 EUR
APOSOR901754-10G APOSOR901754-1G APOSOR901754-5G
5-Bromo-N-ethyl-2-pyridinamine 98%
5-Bromo-N-ethyl-2-pyridinamine
Vzorec: C₇H₉BrN₂
Mw: 201.07 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09743642
Číslo CAS: 856850-36-7