Tlačiť
Isoquinoline-5-sulphonyl chloride hydrochloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR9017-250MG OR9017-1G OR9017-5G
APOSOR9017-250MGEA 24.91 EUR
APOSOR9017-250MG APOSOR9017-1G APOSOR9017-5G
Isoquinoline-5-sulphonyl chloride hydrochloride 95%
Isoquinoline-5-sulphonyl chloride hydrochloride
Vzorec: C₉H₇Cl₂NO₂S
Mw: 264.13 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08272853
Číslo CAS: 105627-79-0
OSN: 3261
ADR: 8 III