Tlačiť
6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR901681-1G OR901681-25G OR901681-5G
APOSOR901681-1GEA 0 EUR
APOSOR901681-1G APOSOR901681-25G APOSOR901681-5G
6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Vzorec: C₈H₆BrNO₂
Teplota tavenia: 220…225 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00461173
Číslo CAS: 24036-52-0