Tlačiť
2-(Methoxycarbonyl)nicotinic acid 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR901680-1G OR901680-5G
APOSOR901680-1GEA 92.93 EUR
APOSOR901680-1G APOSOR901680-5G
2-(Methoxycarbonyl)nicotinic acid 96%
2-(Methoxycarbonyl)nicotinic acid
Vzorec: C₈H₇NO₄
Mw: 181.15 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00111560
Číslo CAS: 24195-07-1