Tlačiť
5-Bromopyridine-3-sulphonyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR9015-1G OR9015-250MG
APOSOR9015-1GEA 319.7 EUR
APOSOR9015-1G APOSOR9015-250MG
5-Bromopyridine-3-sulphonyl chloride 97%
5-Bromopyridine-3-sulphonyl chloride
Vzorec: C₅H₃BrClNO₂S
Teplota tavenia: 60…63 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08235263
Číslo CAS: 65001-21-0
OSN: 2923
ADR: 8+6.1,III