Tlačiť
3-Bromomethylquinoxaline-2-one 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR9013-25G OR9013-5G
APOSOR9013-25GEA 170.08 EUR
APOSOR9013-25G APOSOR9013-5G
3-Bromomethylquinoxaline-2-one 97%
3-Bromomethylquinoxaline-2-one
Vzorec: C₉H₇BrN₂O
Teplota tavenia: 200 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03412060
Číslo CAS: 62235-61-4
OSN: 1759
ADR: 8,III