Tlačiť
1-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 1-Pyrrolidineethanol, N-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine
OR901254-100G OR901254-500G
APOSOR901254-100GEA 89.85 EUR
APOSOR901254-100G APOSOR901254-500G
1-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine 98%
1-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine
Vzorec: C₆H₁₃NO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003181
Číslo CAS: 2955-88-6
OSN: 1993
ADR: 3,III